Läs mer
Chromium(VI) oxide, ACS, 98+%
Produktkod. p-7050314
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11347928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036468.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Kromplätering, kopparstrippning, aluminiumanodisering, korrosionsinhibitor, fotografi, keramiska glasyrer, färgat glas, oxidationsmedel i organisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Kromplätering, kopparstrippning, aluminiumanodisering, korrosionsinhibitor, fotografi, keramiska glasyrer, färgat glas, oxidationsmedel i organisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxokrom
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kokpunkt 250°C (decomposition)
Kemiskt namn eller material Chromium oxide
Smältpunkt 196°C
Namnnotering For analysis ACS
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall >98+%
UN-nummer UN1463
Merck Index 14,2235
Löslighetsinformation Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid.
Formel vikt 99.99
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.7 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.