Läs mer
Chromium(Vi) Oxide, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15652880 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15652880 50 g 50g
15642880 250 g 250g
15632880 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15652880 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 2708150G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxochromium
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(Vi) Oxide
Kvantitet 50 g
UN-nummer 1463
Formel vikt 99.99g/mol
Procent renhet ≥99% (RT)
Kvalitet ACS/puriss. p.a.