Läs mer
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
5g
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium(Vi) Oxide |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | 1463 |
| Formel vikt | 99.99g/mol |
| Procent renhet | 99.9% (trace metals basis) |
| Kvalitet | ReagentPlus |