Läs mer
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15642310 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
5g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15642310
Brand: Honeywell Research Chemicals 2326532.5KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxochromium
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(Vi) Oxide
Kvantitet 2.5 kg
UN-nummer 1463
Formel vikt 99.99g/mol
Procent renhet 99.9% (trace metals basis)
Kvalitet ReagentPlus