Läs mer
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15652310 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15652310 5 g 5g
15622310 100 g 100g
15632310 1 kg 1kg
15642310 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15652310 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2326535G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel CrO3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
MDL-nummer MFCD00010952
InChI-nyckel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-namn trioxochromium
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium(Vi) Oxide
Kvantitet 5 g
UN-nummer 1463
Formel vikt 99.99g/mol
Procent renhet 99.9% (trace metals basis)
Kvalitet ReagentPlus