Specifikationer
| Smältpunkt | 196°C |
| Färg | Red to Violet |
| pH | 1 |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 99.99g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Chromium(VI) oxide
- Fara
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H372-Orsakar organskador.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H310-Dödligt vid hudkontakt.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H340-Kan orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.