Läs mer
Krom(VI) oxid, TRC
Produktkod. 30360458
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360458 100 g
30356801 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30360458 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC432770100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1333-82-0
Molekylformel Cr O3
Molekylvikt (g/mol) 99.99
Synonym Chromia, Chromic Anhydride, Chromic Trioxide, Chromium Oxide, Chromium Trioxide, Chromium(VI) Trioxide, Monochromium Trioxide
IUPAC-namn trioxokrom
LEDER O=[Cr](=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromium (VI) oxide
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/Cr.3O
Formel vikt 99.9253