Läs mer
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromium+6 |
| Metoder | Speciation |
| Analyt- eller komponentnamn | Chromium+6 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Cr6+ |
| Synonym | Cr6+ |
| LEDER | [Cr6+] |
| IUPAC-namn | Chromium+6 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Molekylvikt (g/mol) | 52 |
| Visa mer |