Läs mer
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexavalent Chromium |
| CAS | 18540-29-9 |
| Metoder | Speciation |
| Analyt- eller komponentnamn | Hexavalent Chromium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | Cr+6 |
| Synonym | Chromium(VI), Chromium(6+), Chromium hexavalent ion, Chromium, ion (Cr6+), Chromium(6+) ion |
| InChI formel | InChI=1S/Cr/q+6 |
| LEDER | [Cr+6] |
| IUPAC-namn | chromium(6+) |
| Visa mer |