Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Chromocult ™ NPS och e.motion , rutnät MF
Handla allt Sartorius Produkter
:
0,8μ m, pordia. Skivor
Beskrivning
- Näringsdynor med rutnät
- Problemfri lagring upp till 24 månader
- Överensstämmelse med internationella standarder och referenser
- Valideringsguide finns tillgänglig
- Mycket mångsidig - flera applikationer
- Ekonomiskt genom tids- och kostnadsbesparingar
- Enkel hantering
- Membran lämpliga att använda med e.motion dispenser
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Formatera | 0,45 μm Pore Storlek Skiva |
| Medietyp | Chromocult |
| Sterilitet | Sterila |
| Målorganismklass | Koliforma bakterier |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Förpackningstyp | Individuellt förpackad MF för användning med dispenser, 10 x 10/påse fat med NP |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).