Läs mer
Thermo Scientific™ Kromogen koliform agar (ISO )
Produktkod. 15678878
Change view
Formatera:
55 mm tallrik
90 mm plåt
Fyll volym:
13 mL
17 mL
Fyll vikt:
13mL
17mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera Fyll volym Fyll vikt unitSize
15678878 90 mm plåt 17 mL 17mL Paket med 10
17135154 55 mm tallrik 13 mL 13mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15678878 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO5318A
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detektera, räkna upp och differentiera koliforma bakterier och E.coli i vattenprover i enlighet med ISO 9308-1 med bekvämt lättläst förberedd media.
Räkna upp och differentiera koliformer och Escherichia coli i vattenprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kromogen koliform agar (ISO ) förberedda mediaplattor, i enlighet med ISO 9308-1 riktlinjer för vattenkvalitetsanalys. Målorganismer är lätta att särskilja, E.coli bildar mörkblå/violetta kolonier och koliformer rosa till röda kolonier. Fullständig upptäckt inom 24 timmar, vilket tar bort behovet av subkultur.
Kromogen koliform agar (ISO ) plattor är ett snabbt, exakt och effektivt sätt att upptäcka koliforma bakterier och E.coli under mikrobiologiska kvalitetstester av dricksvatten, desinficerat poolvatten och prover från reningsverk.
  • Överensstämmer med ISO 9308-1 riktlinjer
  • Särskiljer enkelt och tydligt E. coli och coliformer
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Riktlinjen, ISO 9308-1:2014 Uppräkning av Escherichia coli och koliforma bakterier– Del 1: Membranfiltreringsmetod för vatten med låg bakteriell bakgrundsflora , specificerar en metod baserad på membranfiltrering, efterföljande odling på ett kromogent koliformt agarmedium och beräkning av antalet målorganismer i provet.
Kromogen koliform agar (ISO ) använder specifika enzymer associerade med allmänna koliformer och E.coli för differentiering.
  • Kromogenen Lax GAL, när den klyvs av D-galaktosidas, producerar en rosa till röd färg; denna färgning och enzym är associerade med koliforma bakterier.
  • E.coli innehåller D-galaktosidas som klyver Salmon GAL; den innehåller dock även D-glukuronidas, som klyver kromogenen X-glukuronid. Kombinationen av dessa kromogener ger en mörkblå till violett färg associerad med E.coli .
Tergitol-7 i mediet hämmar grampositiva bakterier och gramnegativa bakterier med undantag för koliformer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lätt elfenben, transparent
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Kromogen koliform agar (ISO )
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agarplattan
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17mL
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.