Läs mer
Thermo Scientific™ Kromogen koliform agar (ISO )
Produktkod. p-8015226
Formatera:
55 mm tallrik
90 mm plåt
Fyll volym:
13 mL
17 mL
Fyll vikt:
13mL
17mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15678878
Brand: Thermo Scientific™ PO5318A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detektera, räkna upp och differentiera koliforma bakterier och E.coli i vattenprover i enlighet med ISO 9308-1 med bekvämt lättläst förberedd media.
Räkna upp och differentiera koliformer och Escherichia coli i vattenprover med Thermo Scientific™ Oxoid™ Kromogen koliform agar (ISO ) förberedda mediaplattor, i enlighet med ISO 9308-1 riktlinjer för vattenkvalitetsanalys. Målorganismer är lätta att särskilja, E.coli bildar mörkblå/violetta kolonier och koliformer rosa till röda kolonier. Fullständig upptäckt inom 24 timmar, vilket tar bort behovet av subkultur.
Kromogen koliform agar (ISO ) plattor är ett snabbt, exakt och effektivt sätt att upptäcka koliforma bakterier och E.coli under mikrobiologiska kvalitetstester av dricksvatten, desinficerat poolvatten och prover från reningsverk.
  • Överensstämmer med ISO 9308-1 riktlinjer
  • Särskiljer enkelt och tydligt E. coli och coliformer
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier
Riktlinjen, ISO 9308-1:2014 Uppräkning av Escherichia coli och koliforma bakterier– Del 1: Membranfiltreringsmetod för vatten med låg bakteriell bakgrundsflora , specificerar en metod baserad på membranfiltrering, efterföljande odling på ett kromogent koliformt agarmedium och beräkning av antalet målorganismer i provet.
Kromogen koliform agar (ISO ) använder specifika enzymer associerade med allmänna koliformer och E.coli för differentiering.
  • Kromogenen Lax GAL, när den klyvs av D-galaktosidas, producerar en rosa till röd färg; denna färgning och enzym är associerade med koliforma bakterier.
  • E.coli innehåller D-galaktosidas som klyver Salmon GAL; den innehåller dock även D-glukuronidas, som klyver kromogenen X-glukuronid. Kombinationen av dessa kromogener ger en mörkblå till violett färg associerad med E.coli .
Tergitol-7 i mediet hämmar grampositiva bakterier och gramnegativa bakterier med undantag för koliformer.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lätt elfenben, transparent
Innehåll och lagring 2° till °12 C, i mörker
Beskrivning Kromogen koliform agar (ISO )
Formatera 90 mm plåt
Tillverkningsursprung Tyskland
Produkttyp Agar
Fyll volym 17 mL
Fyll vikt 17mL
Förpackningstyp Flow Wrapped - Enkelt lager
Kvantitet 10/Pk.