Läs mer
Chromomycin A3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415229
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415229 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 15415229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62927.MA
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7059-24-7 | C57H82O26 | 1183.257 g/mol
Chromomycin A3, används som en GC-specifik DNA-ligand som hämmar transkription och fungerar som ett DNA-bindande färgämne. Chromomycin A3 motverkar förbättrad DNA-bindning av transkriptionsfaktorerna Sp1 och Sp3 till deras besläktade GC-box, inducerad av oxidativ stress eller DNA-skada. Dessutom, genom att hämma transkription, kan Chromomycin A3 och dess strukturella analoger hämma proteinbiosyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Chromomycin A3, används som en GC-specifik DNA-ligand som hämmar transkription och fungerar som ett DNA-bindande färgämne. Chromomycin A3 motverkar förbättrad DNA-bindning av transkriptionsfaktorerna Sp1 och Sp3 till deras besläktade″ GC&Pr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromomycin A3
Typ Chromomycin A3
Fysisk form Pulver
CAS 7059-24-7
Smältpunkt 185°C (decomposition)
Färg Gult
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C57H82O26
MDL-nummer MFCD00043151
UN-nummer UN3462
Merck Index 14,2238
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,DMSO,and ethyl acetate (10mg/ml).
InChI-nyckel ZYVSOIYQKUDENJ-YVQLHGKOSA-N
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2C(CC3=C(C2=O)C(=C4C(=C3)C=C(C(=C4O)C)OC5CC(C(C(O5)C)OC(=O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC)O)O)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)OC(=O)C)(C)O)O
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,6S)-6-[[(6S,7S)-6-[(2S,4R,5R,6R)-4-[(4R,5S,6R)-4-[(2S,4S,5R,6R)-5-acetyloxi-4-hydroxi-4,6-dimetyloxan-5-yl] droxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-7-[(1S,3S,4R)-3,4-dihydroxi-1-metoxi-2-oxopentyl]-4,10-dihydroxi-3-
Molekylvikt (g/mol) 1183.257
PubChem CID 23928042
Formel vikt 1183.3
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.