Läs mer
Chromonar Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromonar hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO5.ClH/c1-5-21(6-2)11-10-17-14(4)16-9-8-15(12-18(16)26-20(17)23)25-13-19(22)24-7-3;/h8-9,12H,5-7,10-11,13H2,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 397.1656 |