Läs mer
Chromone-2-carboxylic acid, 97%
Produktkod. 11430044
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11430044
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13552.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Kromon-2-karboxylsyra används i den cykliska formen 3β-oxopyrazolidino[4β,5β2, 3]-kroman-4-on, ger aziden av kromon-2-karboxylsyra, vars curtius omarrangemang används för att syntetisera ett antal 2-acylaminer och anti-acylaminokromoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3′-oxopyrazolidino[4′,5′∶2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
Solubility
Soluble in alcohol, water, DMSO, hot methanol, and ethanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4940-39-0
Molekylformel C10H6O4
Molekylvikt (g/mol) 190.154
MDL-nummer MFCD00006838
InChI-nyckel RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
IUPAC-namn 4-oxochromene-2-carboxylic acid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromone-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∼260°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 146442
Merck Index 14,2237
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol.
Formel vikt 190.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.