Läs mer
Kromon-2-karboxylsyra, 97 %
Produktkod. 11440044
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440044 25 g 25g
11430044 5 g 5g
11450044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13552.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190,154 g/mol
Kromon-2-karboxylsyra används i den cykliska formen 3β-oxopyrazolidino[4β,5β2, 3]-kroman-4-on, ger aziden av kromon-2-karboxylsyra, vars curtius omarrangemang används för att syntetisera ett antal 2-acylaminer och anti-acylaminokromoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kromon-2-karboxylsyra används i den cykliska formen 3′ -oxopyrazolidino[4′ ,5′ ∶2,3]-kroman-4-on, ger aziden av kromon-2-karboxylsyra, vars curtius-omlagring används för att syntetisera ett antal 2-acylaminokromoner och det är ett oralt aktivt antiallergiskt medel.
Löslighet
Löslig i alkohol, vatten, DMSO, het metanol och etanol.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4940-39-0
Molekylformel C10H6O4
Molekylvikt (g/mol) 190.154
MDL-nummer MFCD00006838
InChI-nyckel RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
IUPAC-namn 4-oxokromen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromone-2-carboxylic acid
Smältpunkt ∼260 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Beilstein 146442
Merck Index 14,2237
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, vatten, DMSO, het metanol och etanol.
Formel vikt 190.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.