Läs mer
Chromone-3-carboxaldehyde, 97%
Produktkod. 11432787
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432787 5 g 5g
11442787 25 g 25g
11452787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15438.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17422-74-1 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17422-74-1
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.155
MDL-nummer MFCD00014667
InChI-nyckel FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
PubChem CID 87112
IUPAC-namn 4-oxokromen-3-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Chromone-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 150°C to 154°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 472849
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 174.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.