Läs mer
Chromone-3-carboxaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10100322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10100322 1 g Glass bottle 1g
10428162 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10100322 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355740010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 17422-74-1
Molekylformel C10H6O3
Molekylvikt (g/mol) 174.155
MDL-nummer MFCD00014667
InChI-nyckel FSMYWBQIMDSGQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxaldehyde, 3-formylchromone, 4-oxo-4h-chromene-3-carbaldehyde, 3-chromonecarbaldehyde, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 3-formylchromones, 4h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 4-oxo, chembl86905, 3-formyl-4-oxo-4h-chromene, chromone-3-carbaldehyde
PubChem CID 87112
IUPAC-namn 4-oxochromene-3-carbaldehyde
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromone-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 151°C to 155°C
Färg Orange
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 174.16
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Crystalline Powder