Läs mer
Chromone-3-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromone-3-carboxylic acid |
| CAS | 39079-62-4 |
| Molekylformel | C10H6O4 |
| MDL-nummer | MFCD00017338 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C1C(C(O)=O)=COC2=C1C=CC=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.15 |
| Procent renhet | 95% |