Läs mer
Kromon-3-karboxylsyra, 98 %
Produktkod. 11487057
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487057 5 g 5g
11477057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14422.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39079-62-4 | C10H6O4 | 190,154 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39079-62-4
Molekylformel C10H6O4
Molekylvikt (g/mol) 190.154
MDL-nummer MFCD00017338
InChI-nyckel PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, maybridge1_005842, 3-carboxychromone, d04tgn, acmc-1ad65, 4-oxo-chromene-3-carboxylic acid, 4h-chromen-4-one-3-carboxylic acid
PubChem CID 181620
IUPAC-namn 4-oxokromen-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromone-3-carboxylic acid
Smältpunkt 198 °C till 203 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1074111
Formel vikt 190.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.