Läs mer
Kromon-3-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30362219
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30362219 50 mg
1 options
Produktkod. 30362219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC43307850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chromone-3-carboxylic Acid
CAS 39079-62-4
Molekylformel C10H6O4
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
LEDER OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 4-oxokenen-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 190.15
Formel vikt 190.0266