Läs mer
Kromon-3-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chromone-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39079-62-4 |
| Molekylformel | C10H6O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O |
| IUPAC-namn | 4-oxokenen-3-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.15 |
| Formel vikt | 190.0266 |