Läs mer
Gibco™ Kromosommedium 1A
Produktkod. 11594436 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594436 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594436 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31672017
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kromosommedium 1A
Gibco™ Kromosommedium 1A är ett komplett medium för odling av lymfocyter isolerade från benmärg för cytogenetiska studier. Lymfocyter från perifert blod kan också odlas in Gibco™ Kromosommedium 1A, med tillägg av fytohemagglutinin (PHA). Den fullständiga formuleringen finns tillgänglig.
Produktanvändning Endast
för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ Kromosommedium 1A tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Kromosommedium 1A
För användning med (applikation) Cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk och translationell forskning, däggdjurscellodling
Kvantitet 100 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
Regulatorisk status RUO
Innehåll och lagring –5 till– 20 °C
Beskrivning Kromosommedium 1A, 100mL, flytande form, 24 månaders hållbarhet,– 5 till– °20 C lagringsförhållanden, används för cellviabilitet, proliferation och funktion, klinisk och translationell forskning, däggdjurscellkultur