Läs mer
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Torrfärgade polymerpartiklar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Torrfärgade partiklar, polymerpartiklar som är invändigt och djupt färgade i intensivt rött eller svart, vilket resulterar i mycket hög kontrast och synlighet i förhållande till de flesta bakgrundsmaterial. Tillgängligt som torra pulver som lätt kan suspenderas i vattenhaltiga medier, produktlinjen består av ett stort sortiment av enhetliga, röda eller svarta partikelstorlekar mellan 50 m μoch 500 μm.
Rekommenderas för:
Visualisering och inspektionsprovning.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Färg | Svart |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Polymerpartiklar |
| Typ av färg | Svart |
| Inkluderar | Materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Antal celler | 2,1 x 10 ^ /gram |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Visa mer |