Läs mer
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Torrfärgade polymerpartiklar
Produktkod. 11894902 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Antal celler:
1,4 x 104 /gram
1,5 x 107 /gram
1,8 x 10 ^ /gram
2,1 x 10 ^ /gram
2,3 x 105 /gram
2,8 x 104 /gram
5,4 x 105 /gram
5,6 x 105 /gram
6,6 x 104 /gram
6,7 x 104 /gram
Färg:
Rött
Svart
Förpackningsstorlek:
1g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal celler Färg unitSize
11894902 2,3 x 105 /gram Rött 1g
11828223 1,5 x 107 /gram Svart 1g
11848223 2,1 x 10 ^ /gram Svart 1g
11868223 5,6 x 105 /gram Svart 1g
11888223 2,3 x 105 /gram Svart 1g
11808233 6,6 x 104 /gram Svart 1g
11828233 2,8 x 104 /gram Svart 1g
11848233 1,4 x 104 /gram Svart 1g
11834902 1,5 x 107 /gram Rött 1g
11854902 1,8 x 10 ^ /gram Rött 1g
11874902 5,4 x 105 /gram Rött 1g
11814912 6,7 x 104 /gram Rött 1g
11834912 2,8 x 104 /gram Rött 1g
11854912 1,4 x 104 /gram Rött 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11894902 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer RD200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå hög visuell kontrast med polymerpartiklar som är invändigt och djupt färgade i intensivt rött eller svart.
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Torrfärgade partiklar, polymerpartiklar som är invändigt och djupt färgade i intensivt rött eller svart, vilket resulterar i mycket hög kontrast och synlighet i förhållande till de flesta bakgrundsmaterial. Tillgängligt som torra pulver som lätt kan suspenderas i vattenhaltiga medier, produktlinjen består av ett stort sortiment av enhetliga, röda eller svarta partikelstorlekar mellan 50 m μoch 500 μm.
Partiklar finns i nominella diametrar från 50 μm till 500 μm. Partiklarna är gjorda av tvärbunden polystyrendivinylbensen (PS-DVB) sampolymer och bör förvaras i rumstemperatur. De kan dispergeras i vattenhaltiga medier med hjälp av en liten mängd ytaktivt medel eller i lägre alkoholer såsom metanol eller etanol. Minimal färgextraktion kommer att inträffa när partiklarna suspenderas i rena alkoholer. Andra organiska lösningsmedel, såsom etrar eller klorerade kolväten, bör undvikas eftersom de kommer att svälla partiklarna och helt extrahera färgen.
Rekommenderas för:
Visualisering och inspektionsprovning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur. Håll flaskan tätt försluten för att undvika kontaminering.
Innehåll Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer
Färg Rött
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Polymerpartiklar
Typ av färg Rött
Inkluderar Materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Antal celler 2,3 x 105 /gram
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 1
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Enhetlighet <10%
Diameter (metrisk) medelvärde 200μ m
Diameter (metrisk) Nominell 200μ m
Diameter (metrisk) 200μ m