Läs mer
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certifierade storleksstandarder
Produktkod. 11844902 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
50μ m
100μ m
150μ m
200μ m
300μ m
400μ m
500μ m
Färg:
Rött
Svart
Storleksfördelning:
s = 10µm, 5.0% CV
s = 11µm, 3.5% CV
s = 18 µm, 4.4% CV
s = 18µm, 4.8% CV
s = 22µm, 4.5% CV
s = 24µm, 4.8% CV
s = 3.6µm, 7.3% CV
s = 3.8µm, 7.7% CV
s = 7.1µm, 7.5% CV
s = 7.5µm, 2.5% CV
s = 7.5µm, 7.8% CV
s = 7.8µm, 5.2% CV
s = 9.0µm, 6.0% CV
s = 9.5µm, 4.7% CV
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 11844902
Brand: Thermo Scientific™ RD050T
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T Certified Size Standards, färgade polymermikrosfärer med NIST™ -spårbara diametrar.
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T Certified Size Standards, färgade polymermikrosfärer med NIST™ -spårbara diametrar. Dessa referens- och kalibreringsmaterial används vid testning av filtreringssystem, utvärderingar av flaskrengöring, studier av kontamineringskontroll och kalibrering av injektionsanordningar.
ChromoSphere-T storleksstandarder utvecklades för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där en hög visuell kontrast önskas. Produktlinjen består av ett stort sortiment av enhetliga partikelstorlekar mellan 50 och 500 mikron i antingen röd eller svart färg.
  • Invändigt färgad med djupt färgade röda eller svarta färgämnen, vilket resulterar i mycket hög kontrast och synlighet i förhållande till de flesta bakgrundsmaterial
  • Medeldiametrar som går att spåra till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerad med optisk mikroskopi
  • Tillverkad av tvärbunden polystyren divinylbensen (PS-DVB) sampolymer
  • Finns som torra pulver
  • Dispergeras lätt i vattenhaltiga medier med hjälp av en liten mängd ytaktivt ämne eller i lägre alkoholer, såsom metanol eller etanol
  • Minimal färgextraktion när partiklar suspenderas i rena alkoholer
Anmärkning:
  • Andra organiska lösningsmedel, såsom etrar eller klorerade kolväten, bör undvikas eftersom de kommer att svälla partiklarna och helt extrahera färgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Certifikat och efterlevnad Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas.
Innehåll Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer
Beskrivning Designad för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där hög kontrast krävs.
Färg Rött
För användning med (applikation) Utvärdering av rengöring, Hög kontrast referens och kalibrering
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 3.8µm, 7.7% CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 50μ m