Läs mer
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certifierade storleksstandarder
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
50μ m
100μ m
150μ m
200μ m
300μ m
400μ m
500μ m
Färg:
Rött
Svart
Storleksfördelning:
s = 10 µm, 5,0 % CV
s = 11 µm, 3,5 % CV
s = 18 µm, 4,4 % CV
s = 18 µm, 4,8 % CV
s = 22 µm, 4,5 % CV
s = 24 µm, 4,8 % CV
s = 3,8 µm, 7,7 % CV
s = 3.6µm, 7.3% CV
s = 7,1 µm, 7,5 % CV
s = 7,5 µm, 2,5 % CV
s = 7,5 µm, 7,8 % CV
s = 7,8 µm, 5,2 % CV
s = 9,0 µm, 6,0 % CV
s = 9,5 µm, 4,7 % CV
Förpackningsstorlek:
1g
Beskrivning
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T Certified Size Standards, färgade polymermikrosfärer med NIST™ -spårbara diametrar. Dessa referens- och kalibreringsmaterial används vid testning av filtreringssystem, utvärderingar av flaskrengöring, studier av kontamineringskontroll och kalibrering av injektionsanordningar.
ChromoSphere-T storleksstandarder utvecklades för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där en hög visuell kontrast önskas. Produktlinjen består av ett stort sortiment av enhetliga partikelstorlekar mellan 50 och 500 mikron i antingen röd eller svart färg.
- Invändigt färgad med djupt färgade röda eller svarta färgämnen, vilket resulterar i mycket hög kontrast och synlighet i förhållande till de flesta bakgrundsmaterial
- Medeldiametrar som går att spåra till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerad med optisk mikroskopi
- Tillverkad av tvärbunden polystyren divinylbensen (PS-DVB) sampolymer
- Finns som torra pulver
- Dispergeras lätt i vattenhaltiga medier med hjälp av en liten mängd ytaktivt ämne eller i lägre alkoholer, såsom metanol eller etanol
- Minimal färgextraktion när partiklar suspenderas i rena alkoholer
- Andra organiska lösningsmedel, såsom etrar eller klorerade kolväten, bör undvikas eftersom de kommer att svälla partiklarna och helt extrahera färgen.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Koncentration | 100 % fasta ämnen |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Beskrivning | Designad för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där hög kontrast krävs. |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Utvärdering av rengöring, Hög kontrast referens och kalibrering |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Visa mer |