Läs mer
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certifierade storleksstandarder
Produktkod. 11898223 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
50μ m
100μ m
150μ m
200μ m
300μ m
400μ m
500μ m
Färg:
Rött
Svart
Storleksfördelning:
s = 10 µm, 5,0 % CV
s = 11 µm, 3,5 % CV
s = 18 µm, 4,4 % CV
s = 18 µm, 4,8 % CV
s = 22 µm, 4,5 % CV
s = 24 µm, 4,8 % CV
s = 3,6 µm, 7,3 % CV
s = 3,8 µm, 7,7 % CV
s = 7,1 µm, 7,5 % CV
s = 7,5 µm, 2,5 % CV
s = 7,5 µm, 7,8 % CV
s = 7,8 µm, 5,2 % CV
s = 9,0 µm, 6,0 % CV
s = 9,5 µm, 4,7 % CV
Förpackningsstorlek:
1g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg Storleksfördelning Förpackningsstorlek
11898223 200μ m Svart s = 10 µm, 5,0 % CV 1g
11838223 50μ m Svart s = 3,6 µm, 7,3 % CV 1g
11858223 100μ m Svart s = 7,1 µm, 7,5 % CV 1g
11878223 150μ m Svart s = 7,8 µm, 5,2 % CV 1g
11818233 300μ m Svart s = 7,5 µm, 2,5 % CV 1g
11838233 400μ m Svart s = 18 µm, 4,8 % CV 1g
11858233 500μ m Svart s = 22 µm, 4,5 % CV 1g
11844902 50μ m Rött s = 3,8 µm, 7,7 % CV 1g
11864902 100μ m Rött s = 7,5 µm, 7,8 % CV 1g
11884902 150μ m Rött s = 9,0 µm, 6,0 % CV 1g
11804912 200μ m Rött s = 9,5 µm, 4,7 % CV 1g
11824912 300μ m Rött s = 11 µm, 3,5 % CV 1g
11844912 400μ m Rött s = 18 µm, 4,4 % CV 1g
11864912 500μ m Rött s = 24 µm, 4,8 % CV 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 11898223 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer BK200T
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T Certified Size Standards, färgade polymermikrosfärer med NIST™ -spårbara diametrar.
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T Certified Size Standards, färgade polymermikrosfärer med NIST™ -spårbara diametrar. Dessa referens- och kalibreringsmaterial används vid testning av filtreringssystem, utvärderingar av flaskrengöring, studier av kontamineringskontroll och kalibrering av injektionsanordningar.
ChromoSphere-T storleksstandarder utvecklades för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där en hög visuell kontrast önskas. Produktlinjen består av ett stort sortiment av enhetliga partikelstorlekar mellan 50 och 500 mikron i antingen röd eller svart färg.
  • Invändigt färgad med djupt färgade röda eller svarta färgämnen, vilket resulterar i mycket hög kontrast och synlighet i förhållande till de flesta bakgrundsmaterial
  • Medeldiametrar som går att spåra till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibrerad med optisk mikroskopi
  • Tillverkad av tvärbunden polystyren divinylbensen (PS-DVB) sampolymer
  • Finns som torra pulver
  • Dispergeras lätt i vattenhaltiga medier med hjälp av en liten mängd ytaktivt ämne eller i lägre alkoholer, såsom metanol eller etanol
  • Minimal färgextraktion när partiklar suspenderas i rena alkoholer
Anmärkning:
  • Andra organiska lösningsmedel, såsom etrar eller klorerade kolväten, bör undvikas eftersom de kommer att svälla partiklarna och helt extrahera färgen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel
Certifikat och efterlevnad Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Koncentration 100 % fasta ämnen
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas.
Innehåll Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer
Beskrivning Designad för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där hög kontrast krävs.
Färg Svart
För användning med (applikation) Utvärdering av rengöring, Hög kontrast referens och kalibrering
Material Polystyren Divinylbensen (PS-DVB)
Produkttyp Partiklar i standardstorlek
Inkluderar Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Kvantitet 1 g
Brytningsindex 1,59 vid 589 nm (25 °C)
Storleksfördelning s = 10 µm, 5,0 % CV
Stabilitet Produkten är stabil i minst 24 månader
Diameter (metrisk) 200μ m