Läs mer
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certifierade storleksstandarder
Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
50μ m
100μ m
150μ m
200μ m
300μ m
400μ m
500μ m
Färg:
Rött
Svart
Storleksfördelning:
s = 10µm, 5.0% CV
s = 11µm, 3.5% CV
s = 18 µm, 4.4% CV
s = 18µm, 4.8% CV
s = 22µm, 4.5% CV
s = 24µm, 4.8% CV
s = 3.6µm, 7.3% CV
s = 3.8µm, 7.7% CV
s = 7.1µm, 7.5% CV
s = 7.5µm, 2.5% CV
s = 7.5µm, 7.8% CV
s = 7.8µm, 5.2% CV
s = 9.0µm, 6.0% CV
s = 9.5µm, 4.7% CV
missing translation for 'unitSize'
1g
Description
Uppnå hög visuell kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T Certified Size Standards, färgade polymermikrosfärer med NIST™ -spårbara diametrar. Dessa referens- och kalibreringsmaterial används vid testning av filtreringssystem, utvärderingar av flaskrengöring, studier av kontamineringskontroll och kalibrering av injektionsanordningar.
ChromoSphere-T storleksstandarder utvecklades för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där en hög visuell kontrast önskas. Produktlinjen består av ett stort sortiment av enhetliga partikelstorlekar mellan 50 och 500 mikron i antingen röd eller svart färg.
- Invändigt färgad med djupt färgade röda eller svarta färgämnen, vilket resulterar i mycket hög kontrast och synlighet i förhållande till de flesta bakgrundsmaterial
- Medeldiametrar som går att spåra till standardmätaren genom National Institute of Standards and Technology (NIST )
- Kalibrerad med optisk mikroskopi
- Tillverkad av tvärbunden polystyren divinylbensen (PS-DVB) sampolymer
- Finns som torra pulver
- Dispergeras lätt i vattenhaltiga medier med hjälp av en liten mängd ytaktivt ämne eller i lägre alkoholer, såsom metanol eller etanol
- Minimal färgextraktion när partiklar suspenderas i rena alkoholer
- Andra organiska lösningsmedel, såsom etrar eller klorerade kolväten, bör undvikas eftersom de kommer att svälla partiklarna och helt extrahera färgen.
Specifications
Specifications
| Tillsats | Kan innehålla spårmängder av dispergeringsmedel |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om kalibrering och spårbarhet till NIST |
| Koncentration | 100 % fasta ämnen |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur i ett torrt utrymme. Förvara upprätt och förvara flaskan väl försluten. Andningsskydd mot damm rekommenderas. |
| Innehåll | Torrfärgade polystyren (DVB) mikrosfärer |
| Beskrivning | Designad för användning som referens- eller kalibreringsmaterial i applikationer där hög kontrast krävs. |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Utvärdering av rengöring, Hög kontrast referens och kalibrering |
| Material | Polystyren Divinylbensen (PS-DVB) |
| Produkttyp | Partiklar i standardstorlek |
| Show More |