Läs mer
Proteintech ChromoTek Binding Control Magnetic Agarose
Produktkod. 17343283
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17343283 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 17343283 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer bmab20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bindningskontroller är inaktiverade magnetiska agarospärlor. De är samma magnetiska agarosmatris som vår Nano-Traps Magnetic Agarose.
  • Kontroll av ospecifik bindning av proteiner, DNA, etc. till pärlor
  • Förrensning av cellysat
  • 20 reaktioner / 500μ L slurry
  • Förvaras i 20% EtOH
Specifikationer
Kvantitet 20 reaktioner
Tillräckligt för 20 reaktioner