Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Produktkod. 17353333
Change view
Kvantitet:
10μ L
50μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17353333 50μ L
17343333 10μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17353333 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer gb2AF48850
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GFP VHH konjugerad till Alexa Fluor™ 488.
  • anti-GFP VHH/ Nanobody konjugerad till ett fluorescerande färgämne för IF/mikroskopi
Specifikationer
Klonalitet Monoklonal
Kvantitet 50μ L
För användning med (applikation) Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC)
Konjugera Alexa Fluor™ 488
Målspecificitet AcGFP, Citrin, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Innehåll och lagring Skickas vid omgivningstemperatur. Förvara vid -20 °C/-4 °F. Undvik frys-upptiningscykler. Alikvot vid ankomst. Skydda från ljus. Stabil i 6 månader.