Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 647
Beskrivning
- anti-GFP VHH/ Nanobody konjugerad till ett fluorescerande färgämne för IF/mikroskopi
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Kvantitet | 10μ L |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugera | Alexa Fluor™ 647 |
| Målspecificitet | AcGFP, Citrin, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Förvara vid -20 °C/-4 °F. Undvik frys-upptiningscykler. Alikvot vid ankomst. Skydda från ljus. Stabil i 6 månader. |