Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Produktkod. 17303343
Change view
Kvantitet:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17303343 10μ L
17313343 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17303343 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer gba48810
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GFP VHH konjugerad till ATTO 488.
  • anti-GFP VHH/ Nanobody konjugerad till ett fluorescerande färgämne för IF/mikroskopi
Specifications
Klonalitet Monoklonal
Kvantitet 10μ L
För användning med (applikation) Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC)
Konjugera ATTO488
Målspecificitet AcGFP, Citrin, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Innehåll och lagring Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid +4 ™C. Stabil i 6 månader. Får ej frysas. Skydda från ljus.