Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agaros
Produktkod. 17393343
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17393343 20 reaktioner
17313353 400 reaktioner
17303353 200 reaktioner
17373343 10 reaktioner
17383343 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17393343 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer gta20
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GFP-Trap™ Agaros är ett affinitetsharts för IP av GFP-fusionsproteiner.
  • Består av en GFP Nanobody/VHH kopplad till agarospärlor
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, .
Etikett eller färgämne Agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 20 reaktioner
Bindande kapacitet 10μ L slurry binder ca 12μ g av rekombinant GFP