Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose Kit
Produktkod. 17323353
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17323353 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 17323353 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer gtak20
 Begränsad artikel
I lager
Kit inklusive 20 reaktioner av GFP-Trap™ Agaros och lyserings-, spädnings-, tvätt- och elueringsbuffertar.
  • GFP-Trap™ Agaros är ett affinitetsharts för IP av GFP-fusionsproteiner
  • Består av en GFP Nanobody/VHH kopplad till agarospärlor
  • ChromoTek GFP-Trap™ Agarose är ett reagens färdigt att använda
Specifikationer
Kvantitet 20 reaktioner
Tillräckligt för 20 reaktioner
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.