Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agaros
Description
- Innehåller en GFP Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, . |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |
| Bindande kapacitet | 10μ L slurry binder mer än 8μ g av rekombinant GFP |