Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agaros
Produktkod. 17333363
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17333363 20 reaktioner
17313363 10 reaktioner
17323363 100 reaktioner
17343363 200 reaktioner
17353363 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17333363 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer gtma20
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agaros är affinitetspärlor för IP av GFP-fusionsproteiner.
  • Innehåller en GFP Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, .
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 20 reaktioner
Bindande kapacitet 10μ L slurry binder mer än 8μ g av rekombinant GFP