Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agaros
Produktkod. 17353363
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17353363
Brand: Proteintech gtma400
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agaros är affinitetspärlor för IP av GFP-fusionsproteiner.
  • Innehåller en GFP Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Bindande kapacitet 10μ L slurry binder mer än 8μ g av rekombinant GFP
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, .
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 400 reaktioner