Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agarossats
Beskrivning
- ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agaros är affinitetspärlor för IP av GFP-fusionsproteiner
- Innehåller en GFP Nanobody/VHH kopplad till magnetiska agarospärlor
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |