Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Produktkod. 17373353
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
Produktkod. 17373353
Brand: Proteintech gtd20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 för immunoutfällning (IP) av GFP-märkta proteiner.
  • GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
  • Består av en GFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Bindande kapacitet 10μ L slurry binder ca 1μ g av rekombinant GFP
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, .
Etikett eller färgämne Magnetiska partiklar M-270
Art Alpacka
Tillräckligt för 20 reaktioner