Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Beskrivning
- GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
- Består av en GFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, . |
| Etikett eller färgämne | Magnetiska partiklar M-270 |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |
| Bindande kapacitet | 10μ L slurry binder ca 1μ g av rekombinant GFP |