Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270
Produktkod. 17363353
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17363353 100 reaktioner
17353353 10 reaktioner
17373353 20 reaktioner
17383353 200 reaktioner
17393353 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17363353 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer gtd100
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 för immunoutfällning (IP) av GFP-märkta proteiner.
  • GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
  • Består av en GFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål AcGFP, Clover, eGFP, Emerald, GFP, GFP5, GFP Envy, GFP S65T, mGFP, mPhluorin, PA-GFP, Superfolder GFP, TagGFP, TagGFP2, monomer eGFP A206K, CFP, YFP, Citrine, eCitrine, BFP, eCitrine, .
Etikett eller färgämne Magnetiska partiklar M-270
Art Alpacka
Tillräckligt för 100 reaktioner
Bindande kapacitet 10μ L slurry binder ca 1μ g av rekombinant GFP