Läs mer
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 Kit
Beskrivning
- GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 för immunoutfällning (IP) av GFP-märkta proteiner
- GFP-Trap™ Magnetiska partiklar M-270 rekommenderas starkt när mycket stora proteiner/komplex undersöks och magnetisk separation behövs för IP
- Består av en GFP VHH/ Nanobody kopplad till magnetiska partiklar M-270
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 20 reaktioner |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |