Läs mer
Proteintech ChromoTek GST-Trap Agarose
Beskrivning
- Består av en GST Nanobody/VHH kopplad till agarospärla
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | Glutation S-Transferas (GST ) från Schistosoma japonicum |
| Etikett eller färgämne | Agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |