Läs mer
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose
Beskrivning
- Halo-Trap Magnetic Agarose används för att immunutfälla Halo-märkta fusionsproteiner från cellextrakt från olika organismer som däggdjur, växter, bakterier, jäst, insekter etc. i närvaro eller frånvaro av en kovalent bunden ligand
- Interaktionen mellan Halo-Trap och det Halo-märkta fusionsproteinet är reversibel
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande kapacitet | 12.5μ g rekombinant Halo-tag per 25μ L pärlslurry |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. Stabil i 1 år. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| För användning med (applikation) | IP, CoIP, Chip, RIP |
| Mål | Halo-tag (modifierad variant av det bakteriella haloalkandehalogenasenzymet från Rhodococcus rhodochrous) i frånvaro eller närvaro av kovalent bundna kloralkanbaserade ligander |
| Etikett eller färgämne | Magnetisk agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 10 reaktioner |