Läs mer
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose
Produktkod. 17323413
Change view
Tillräckligt för:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tillräckligt för
17323413 20 reaktioner
17303413 10 reaktioner
17313413 100 reaktioner
17333413 200 reaktioner
17343413 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17323413 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer otma20
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose består av en anti-Halo-tag Nanobody (VHH), som är kovalent bunden till magnetiska agarospärlor.
  • Halo-Trap Magnetic Agarose används för att immunutfälla Halo-märkta fusionsproteiner från cellextrakt från olika organismer som däggdjur, växter, bakterier, jäst, insekter etc. i närvaro eller frånvaro av en kovalent bunden ligand
  • Interaktionen mellan Halo-Trap och det Halo-märkta fusionsproteinet är reversibel
Specifikationer
Innehåll och lagring Vid mottagande lagra vid 4 °C. Får ej frysas. Stabil i 1 år. Skickas vid omgivningstemperatur.
För användning med (applikation) IP, CoIP, Chip, RIP
Mål Halo-tag (modifierad variant av det bakteriella haloalkandehalogenasenzymet från Rhodococcus rhodochrous) i frånvaro eller närvaro av kovalent bundna kloralkanbaserade ligander
Etikett eller färgämne Magnetisk agaros
Art Alpacka
Tillräckligt för 20 reaktioner
Bindande kapacitet 12.5μ g rekombinant Halo-tag per 25μ L pärlslurry