Läs mer
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose Kit
Produktkod. 17353413
Change view
Kvantitet:
20 reaktioner
Produktkod. Kvantitet
17353413 20 reaktioner
1 options
Produktkod. 17353413 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer otmak20
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose Kit består av en anti-Halo-tag Nanobody (VHH), som är kovalent bunden till magnetiska agarospärlor.
  • Halo-Trap Magnetic Agarose Kit används för att immunoutfälla Halo-märkta fusionsproteiner från cellextrakt från olika organismer som däggdjur, växter, bakterier, jäst, insekter etc. i frånvaro eller närvaro av en kovalent bunden ligand
  • Interaktionen mellan Halo-Trap och det Halo-märkta fusionsproteinet är reversibel
Specifikationer
Kvantitet 20 reaktioner
Tillräckligt för 20 reaktioner