Läs mer
Proteintech ChromoTek Histone-Chromobody™ Plasmid (eGFP)
Produktkod. 17363523
Change view
Kvantitet:
20μ g
Produktkod. Kvantitet
17363523 20μ g
1 options
Produktkod. 17363523 Leverantör Proteintech Leverantörsnummer tcg
 Begränsad artikel
I lager
Histone-Chromobody™ smält till EGFP.
  • DNA-plasmid som kodar för anti-H2A-H2B VHH (anti-H2A-H2B Nanobody) fuserad till EGFP
Specifikationer
Kvantitet 20μ g