Läs mer
Proteintech ChromoTek Histone-etikett Atto488
Beskrivning
- Består av en antihiston VHH konjugerad till det fluorescerande färgämnet ATTO488. För IF, mikroskopi av histoner, kromosomer och kärnor
Specifikationer
Specifikationer
| Klonalitet | Monoklonal |
| Kvantitet | 100μ L |
| För användning med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugera | ATTO488 |
| Målspecificitet | Histon H2A-H2B heterodimerer |
| Innehåll och lagring | Skickas vid omgivningstemperatur. Vid mottagande lagra vid +4 °C. Stabil i 6 månader. Får ej frysas. Skydda från ljus. |