Läs mer
Proteintech ChromoTek Mdm4/ HdmX-Trap Agarose
Beskrivning
- Kopplad VHH: Rekombinant, monoklonalt anti-Mdm4/HdmX enkeldomänantikroppsfragment (sdAb)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | Dubbel minut 4 protein (Mdm4/HdmX), humant. Observera att bindning av Mdm4/HdmX-Trap interfererar med bindning av p53 till Mdm4 HdmX. |
| Etikett eller färgämne | Agaros |
| Art | Alpacka |
| Tillräckligt för | 20 reaktioner |